Få mere at vide
(2S)-2-Amino-4-(methylsulfonyl)butanoic Acid (L-Methionine Sulfone), Mikromol™
Beskrivelse
(2S)-2-Amino-4-(methylsulfonyl)butanoic Acid (L-Methionine Sulfone)
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | L-Methionine Sulfone |
| CAS | 7314-32-1 |
| Analyt- eller komponentnavne | L-Methionine Sulfone |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C5 H11 N O4 S |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | Methionine Imp. B (EP), L-Methionine S,S-dioxide, Butanoic acid, 2-amino-4-(methylsulfonyl)-, (2S)- (9CI), Butanoic acid, 2-amino-4-(methylsulfonyl)-, (S)-, Butyric acid, 2-amino-4-(methylsulfonyl)-, L- (8CI), (S)-Methionine sulfone, L-Methionine sulfone, L-Methionine-S-dioxide, Methionine sulfone, Methionine Impurity B |
| SMIL | CS(=O)(=O)CC[C@H](N)C(=O)O |
| Molekylvægt (g/mol) | 181.21 |
| Mængde | 25 mg |
| Vis mere |