missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
(2S)-2-Amino-4-methyl-1-[(2R)-2-methyloxiranyl]-1-pentanone Trifluoroacetate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (2S)-2-Amino-4-methyl-1-[(2R)-2-methyloxiranyl]-1-pentanone Trifluoroacetate |
| CAS | 247068-85-5 |
| Molekylær formel | C9H17NO2 . C2HF3O2 |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | (2S)-2-Amino-4-methyl-1-[(2R)-2-methyl-2-oxiranyl]-1-pentanone 2,2,2-Trifluoroacetate |
| InChI formel | InChI=1S/C9H17NO2.C2HF3O2/c1-6(2)4-7(10)8(11)9(3)5-12-9;3-2(4,5)1(6)7/h6-7H,4-5,10H2,1-3H3;(H,6,7)/t7-,9+;/m0./s1 |
| SMIL | CC(C)CC(N)C(=O)[C@@]1(C)CO1.OC(=O)C(F)(F)F |
| IUPAC navn | (2S)-2-amino-4-methyl-1-[(2R)-2-methyloxiran-2-yl]pentan-1-one;2,2,2-trifluoroacetic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 285.26 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?