Få mere at vide
(2S)-2-Amino-3-phenylpropionyl Amide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (2S)-2-Amino-3-phenylpropionyl Amide |
| CAS | 5241-58-7 |
| Molekylær formel | C9H12N2O |
| Mængde | 5 g |
| Synonym | (alphaS)-alpha-Amino-benzenepropanamide, (S)-alpha-Amino-hydrocinnamamide, L-Phenylalaninamide, L-Phenylalanine Amide |
| InChI formel | InChI=1S/C9H12N2O/c10-8(9(11)12)6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8H,6,10H2,(H2,11,12)/t8-/m0/s1 |
| SMIL | N[C@@H](Cc1ccccc1)C(=O)N |
| IUPAC navn | (2S)-2-amino-3-phenylpropanamide |
| Molekylvægt (g/mol) | 164.2 |
| Formel vægt | 164.095 |