Få mere at vide
(2S)-2-Amino-3-methyl-3-sulfinobutanoic Acid, Mikromol™
Artikelnummer. 30052349
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
30052349 25 mg
1 options
Artikelnummer. 30052349 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0308.030025
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
(2S)-2-Amino-3-methyl-3-sulfinobutanoic Acid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (2S)-2-Amino-3-methyl-3-sulfinobutanoic acid
CAS 23315-18-6
Analyt- eller komponentnavne (2S)-2-Amino-3-methyl-3-sulfinobutanoic acid
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C5 H11 N O4 S
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym (2S)-2-Amino-3-methyl-3-sulfinobutanoic acid
InChI formel InChI=1S/C5H11NO4S/c1-5(2,11(9)10)3(6)4(7)8/h3H,6H2,1-2H3,(H,7,8)(H,9,10)/t3-/m0/s1
SMIL CC(C)([C@@H](N)C(=O)O)S(=O)O
IUPAC navn (2S)-2-amino-3-methyl-3-sulfinobutanoic acid
Molekylvægt (g/mol) 181.21
Mængde 25 mg
Formel vægt 181.0409 g/mol