Få mere at vide
(2S)-2-Amino-3-methyl-3-sulfinobutanoic Acid, Mikromol™
Beskrivelse
(2S)-2-Amino-3-methyl-3-sulfinobutanoic Acid
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (2S)-2-Amino-3-methyl-3-sulfinobutanoic acid |
| CAS | 23315-18-6 |
| Analyt- eller komponentnavne | (2S)-2-Amino-3-methyl-3-sulfinobutanoic acid |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C5 H11 N O4 S |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | (2S)-2-Amino-3-methyl-3-sulfinobutanoic acid |
| InChI formel | InChI=1S/C5H11NO4S/c1-5(2,11(9)10)3(6)4(7)8/h3H,6H2,1-2H3,(H,7,8)(H,9,10)/t3-/m0/s1 |
| SMIL | CC(C)([C@@H](N)C(=O)O)S(=O)O |
| IUPAC navn | (2S)-2-amino-3-methyl-3-sulfinobutanoic acid |
| Vis mere |