Få mere at vide
(2S)-2-Amino-3-[4-(4-hydroxy-3,5-diiodophenoxy)-3-iodophenyl]propanoic Acid (3,3',5'-Triiodo-L-Thyronine), Mikromol™
Beskrivelse
(2S)-2-Amino-3-[4-(4-hydroxy-3,5-diiodophenoxy)-3-iodophenyl]propanoic Acid (3,3',5'-Triiodo-L-Thyronine)
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3,3',5'-Triiodo-L-thyronine (Reverse T3) |
| CAS | 5817-39-0 |
| Analyt- eller komponentnavne | 3,3',5'-Triiodo-L-thyronine (Reverse T3) |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C15 H12 I3 N O4 |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | O-(4-Hydroxy-3,5-diiodophenyl)-3-iodo-L-tyrosine, 3-[4-(4-Hydroxy-3,5-diiodophenoxy)-3-iodophenyl]-L-alanine, 3,3',5'-L-Triiodothyronine, 3,3',5'-T3, 3,3',5'-Triiodothyronine, Isoliothyronine, Reverse L-triiodothyronine, Reverse T3, Reverse triiodothyronine, rT3, 3,3',5-Triiodo-L-thyronine (T3), Levothyroxine Sodium Impurity K, Levothyroxine Impurity K |
| InChI formel | InChI=1S/C15H12I3NO4/c16-9-3-7(4-12(19)15(21)22)1-2-13(9)23-8-5-10(17)14(20)11(18)6-8/h1-3,5-6,12,20H,4,19H2,(H,21,22)/t12-/m0/s1 |
| SMIL | N[C@@H](Cc1ccc(Oc2cc(I)c(O)c(I)c2)c(I)c1)C(=O)O |
| IUPAC navn | (2S)-2-amino-3-[4-(4-hydroxy-3,5-diiodophenoxy)-3-iodophenyl]propanoic acid |
| Vis mere |