Få mere at vide
(2S)-2-Amino-3-[4-(4-hydroxy-3,5-diiodophenoxy)-3-iodophenyl]propanoic Acid (3,3',5'-Triiodo-L-Thyronine), Mikromol™
Artikelnummer. 18023950
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
18023950 25 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 18023950 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0694.100025
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
(2S)-2-Amino-3-[4-(4-hydroxy-3,5-diiodophenoxy)-3-iodophenyl]propanoic Acid (3,3',5'-Triiodo-L-Thyronine)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3,3',5'-Triiodo-L-thyronine (Reverse T3)
CAS 5817-39-0
Analyt- eller komponentnavne 3,3',5'-Triiodo-L-thyronine (Reverse T3)
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C15 H12 I3 N O4
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym O-(4-Hydroxy-3,5-diiodophenyl)-3-iodo-L-tyrosine, 3-[4-(4-Hydroxy-3,5-diiodophenoxy)-3-iodophenyl]-L-alanine, 3,3',5'-L-Triiodothyronine, 3,3',5'-T3, 3,3',5'-Triiodothyronine, Isoliothyronine, Reverse L-triiodothyronine, Reverse T3, Reverse triiodothyronine, rT3, 3,3',5-Triiodo-L-thyronine (T3), Levothyroxine Sodium Impurity K, Levothyroxine Impurity K
InChI formel InChI=1S/C15H12I3NO4/c16-9-3-7(4-12(19)15(21)22)1-2-13(9)23-8-5-10(17)14(20)11(18)6-8/h1-3,5-6,12,20H,4,19H2,(H,21,22)/t12-/m0/s1
SMIL N[C@@H](Cc1ccc(Oc2cc(I)c(O)c(I)c2)c(I)c1)C(=O)O
IUPAC navn (2S)-2-amino-3-[4-(4-hydroxy-3,5-diiodophenoxy)-3-iodophenyl]propanoic acid
Molekylvægt (g/mol) 650.97
Mængde 25 mg
Formel vægt 650.79 g/mol