Få mere at vide
(2S)-2-Amino-3-(3-methoxyphenyl)propanoic Acid, Mikromol™
Beskrivelse
(2S)-2-Amino-3-(3-methoxyphenyl)propanoic Acid
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (2S)-2-Amino-3-(3-methoxyphenyl)propanoic Acid |
| CAS | 33879-32-2 |
| Analyt- eller komponentnavne | (2S)-2-Amino-3-(3-methoxyphenyl)propanoic Acid |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C10 H13 N O3 |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025 |
| Synonym | L-Phenylalanine, 3-methoxy-, Alanine, 3-(m-methoxyphenyl)-, L- (8CI), (S)-2-Amino-3-(3-methoxyphenyl)propionic acid, 3-Methoxyphenylalanine |
| InChI formel | InChI=1S/C10H13NO3/c1-14-8-4-2-3-7(5-8)6-9(11)10(12)13/h2-5,9H,6,11H2,1H3,(H,12,13)/t9-/m0/s1 |
| SMIL | COc1cccc(C[C@H](N)C(=O)O)c1 |
| IUPAC navn | (2S)-2-amino-3-(3-methoxyphenyl)propanoic acid |
| Vis mere |