Få mere at vide
(2S)-2-Amino-3-(3-methoxyphenyl)propanoic Acid, Mikromol™
Artikelnummer. 30052008
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
30052008 25 mg
1 options
Artikelnummer. 30052008 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0262.170025
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
(2S)-2-Amino-3-(3-methoxyphenyl)propanoic Acid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (2S)-2-Amino-3-(3-methoxyphenyl)propanoic Acid
CAS 33879-32-2
Analyt- eller komponentnavne (2S)-2-Amino-3-(3-methoxyphenyl)propanoic Acid
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C10 H13 N O3
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym L-Phenylalanine, 3-methoxy-, Alanine, 3-(m-methoxyphenyl)-, L- (8CI), (S)-2-Amino-3-(3-methoxyphenyl)propionic acid, 3-Methoxyphenylalanine
InChI formel InChI=1S/C10H13NO3/c1-14-8-4-2-3-7(5-8)6-9(11)10(12)13/h2-5,9H,6,11H2,1H3,(H,12,13)/t9-/m0/s1
SMIL COc1cccc(C[C@H](N)C(=O)O)c1
IUPAC navn (2S)-2-amino-3-(3-methoxyphenyl)propanoic acid
Molekylvægt (g/mol) 195.22
Mængde 25 mg
Formel vægt 195.0895 g/mol