Få mere at vide
(2S)-2-Amino-2-(3-hydroxytricyclo[3.3.1.1(3,7)]dec-1-yl)acetic Acid Hydrochloride, Mikromol™
Artikelnummer. 30050874
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
30050874 25 mg
1 options
Artikelnummer. 30050874 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM3377.250025
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
(2S)-2-Amino-2-(3-hydroxytricyclo[3.3.1.1(3,7)]dec-1-yl)acetic Acid Hydrochloride
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (2S)-2-Amino-2-(3-hydroxytricyclo[3.3.1.1(3,7)]dec-1-yl)acetic Acid Hydrochloride
CAS 865999-64-0
Analyt- eller komponentnavne (2S)-2-Amino-2-(3-hydroxytricyclo[3.3.1.1(3,7)]dec-1-yl)acetic Acid Hydrochloride
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C12 H19 N O3 . Cl H
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Tricyclo[3.3.1.13,7]decane-1-acetic acid, α-amino-3-hydroxy-, hydrochloride (1:1), (αS)-, Tricyclo[3.3.1.13,7]decane-1-acetic acid, α-amino-3-hydroxy-, hydrochloride, (αS)- (9CI)
InChI formel InChI=1S/C12H19NO3.ClH/c13-9(10(14)15)11-2-7-1-8(3-11)5-12(16,4-7)6-11;/h7-9,16H,1-6,13H2,(H,14,15);1H/t7?,8?,9-,11?,12?;/m1./s1
SMIL Cl.N[C@H](C(=O)O)C12CC3CC(CC(O)(C3)C1)C2
IUPAC navn (2S)-2-amino-2-(3-hydroxy-1-adamantyl)acetic acid;hydrochloride
Molekylvægt (g/mol) 261.7451
Mængde 25 mg
Formel vægt 261.1132 g/mol