Få mere at vide
(2S)-2-Amino-2-(3-hydroxytricyclo[3.3.1.1(3,7)]dec-1-yl)acetic Acid Hydrochloride, Mikromol™
Beskrivelse
(2S)-2-Amino-2-(3-hydroxytricyclo[3.3.1.1(3,7)]dec-1-yl)acetic Acid Hydrochloride
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (2S)-2-Amino-2-(3-hydroxytricyclo[3.3.1.1(3,7)]dec-1-yl)acetic Acid Hydrochloride |
| CAS | 865999-64-0 |
| Analyt- eller komponentnavne | (2S)-2-Amino-2-(3-hydroxytricyclo[3.3.1.1(3,7)]dec-1-yl)acetic Acid Hydrochloride |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C12 H19 N O3 . Cl H |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | Tricyclo[3.3.1.13,7]decane-1-acetic acid, α-amino-3-hydroxy-, hydrochloride (1:1), (αS)-, Tricyclo[3.3.1.13,7]decane-1-acetic acid, α-amino-3-hydroxy-, hydrochloride, (αS)- (9CI) |
| InChI formel | InChI=1S/C12H19NO3.ClH/c13-9(10(14)15)11-2-7-1-8(3-11)5-12(16,4-7)6-11;/h7-9,16H,1-6,13H2,(H,14,15);1H/t7?,8?,9-,11?,12?;/m1./s1 |
| SMIL | Cl.N[C@H](C(=O)O)C12CC3CC(CC(O)(C3)C1)C2 |
| IUPAC navn | (2S)-2-amino-2-(3-hydroxy-1-adamantyl)acetic acid;hydrochloride |
| Vis mere |