Få mere at vide
(2S)-2-Amino-2,3-dimethyl-butannitril L-(+)-vinsyre, TRC
Artikelnummer. 30326716
Skift visning
Mængde:
2.5 g
Pakningsstørrelse:
2.5g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
30326716 2.5 g 2.5g
1 options
Artikelnummer. 30326716 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA6050102.5G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (2S)-2-Amino-2,3-dimethyl-butanenitrile L-(+)-Tartaric Acid
CAS 100594-33-0
Molekylær formel C10H18N2O6
Mængde 2.5 g
Synonym (2S)-2-Amino-2,3-dimethyl-butanenitrile (2R,3R)-2,3-Dihydroxybutanedioate, (2S)-2-Amino-2,3-dimethyl-butanenitrile levo-Tartaric Acid
InChI formel InChI=1S/C6H12N2.C4H6O6/c1-5(2)6(3,8)4-7;5-1(3(7)8)2(6)4(9)10/h5H,8H2,1-3H3;1-2,5-6H,(H,7,8)(H,9,10)/t6-;1-,2-/m11/s1
SMIL CC(C)[C@](C)(N)C#N.O[C@H]([C@@H](O)C(=O)O)C(=O)O
IUPAC navn (2S)-2-amino-2,3-dimethylbutannitril; (2R,3R)-2,3-dihydroxybutanedioinsyre
Molekylvægt (g/mol) 262.26
Formel vægt 262.1165