Få mere at vide
(2S)-2-(Acetamido)-N-benzyl-3-methoxypropanamide, Mikromol
Beskrivelse
(2S)-2-(Acetamido)-N-benzyl-3-methoxypropanamide, Mikromol
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Epi-Lacosamide |
| CAS | 175481-37-5 |
| Analyt- eller komponentnavne | Epi-Lacosamide |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C13H18N2O3 |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | (S)-2-(Acetylamino)-3-methoxy-N-(phenylmethyl)propanamide, (2S)-2-(Acetylamino)-3-methoxy-N-(phenylmethyl)propanamide, SPM 6953; |
| Løsningstype | Neat |
| SMIL | O=C(NCC1=CC=CC=C1)[C@@H](NC(C)=O)COC |
| Molekylvægt (g/mol) | 250.29 |
| Vis mere |