Få mere at vide
(2S)-2-(Acetamido)-N-benzyl-3-methoxypropanamide, Mikromol
Artikelnummer. 30462055
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
30462055 25 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30462055 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM3640.010025
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Mikromol- your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
(2S)-2-(Acetamido)-N-benzyl-3-methoxypropanamide, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Epi-Lacosamide
CAS 175481-37-5
Analyt- eller komponentnavne Epi-Lacosamide
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C13H18N2O3
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym (S)-2-(Acetylamino)-3-methoxy-N-(phenylmethyl)propanamide, (2S)-2-(Acetylamino)-3-methoxy-N-(phenylmethyl)propanamide, SPM 6953;
Løsningstype Neat
SMIL O=C(NCC1=CC=CC=C1)[C@@H](NC(C)=O)COC
Molekylvægt (g/mol) 250.29