Få mere at vide
(2S)-2-Acetamido-5-(diaminomethylideneamino)pentanoic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-Acetyl-L-arginine |
| CAS | 155-84-0 |
| Molekylær formel | C8 H16 N4 O3 |
| Mængde | 10 g |
| Synonym | N2-Acetyl-L-arginine |
| InChI formel | InChI=1S/C8H16N4O3/c1-5(13)12-6(7(14)15)3-2-4-11-8(9)10/h6H,2-4H2,1H3,(H,12,13)(H,14,15)(H4,9,10,11)/t6-/m0/s1 |
| SMIL | CC(=O)N[C@@H](CCCNC(=N)N)C(=O)O |
| IUPAC navn | (2S)-2-acetamido-5-carbamimidamidopentanoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 216.2376 |
| Formel vægt | 216.1222 |