Få mere at vide
(2S)-2-(6-Hydroxynaphthalen-2-yl)propanoic Acid (O-Demethylnaproxen), Mikromol™
Artikelnummer. 18012000
Skift visning
Mængde:
25 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
18012000 100 mg
18000400 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 18012000 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0152.06
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
(2S)-2-(6-Hydroxynaphthalen-2-yl)propanoic Acid (O-Demethylnaproxen)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (2S)-2-(6-Hydroxynaphthalen-2-yl)propanoic Acid (O-Demethylnaproxen)
CAS 52079-10-4
Analyt- eller komponentnavne (2S)-2-(6-Hydroxynaphthalen-2-yl)propanoic Acid (O-Demethylnaproxen)
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C13 H12 O3
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym 2-Naphthaleneacetic acid, 6-hydroxy-α-methyl-, (S)-, (αS)-6-Hydroxy-α-methyl-2-naphthaleneacetic acid, (+)-2-(6-Hydroxy-2-naphthyl)propionic acid, (2S)-2-(6-Hydroxynaphthalen-2-yl)propanoic acid, (S)-2-(6-Hydroxy-2-naphthyl)propionic acid, (S)-6-O-Desmethylnaproxen, 6-Demethylnaproxen, 6-Desmethylnaproxen, 6-Hydroxynaproxen, 6-O-Demethylnaproxen, O-Desmethylnaproxen, 2-Naphthaleneacetic acid, 6-hydroxy-α-methyl-, (αS)-, Naproxen Imp. A (EP), Naproxen-O-desmethyl, (Naproxen Imp. A (EP), Naproxen Impurity A
InChI formel InChI=1S/C13H12O3/c1-8(13(15)16)9-2-3-11-7-12(14)5-4-10(11)6-9/h2-8,14H,1H3,(H,15,16)/t8-/m0/s1
SMIL C[C@H](C(=O)O)c1ccc2cc(O)ccc2c1
IUPAC navn (2S)-2-(6-hydroxynaphthalen-2-yl)propanoic acid
Molekylvægt (g/mol) 216.23
Mængde 100 mg
Formel vægt 216.0786 g/mol