Få mere at vide
(2S)-2-(5-Fluoro-2,4-dinitroanilino)propanamid, Mikromol™
Artikelnummer. 17972766
Skift visning
Mængde:
25 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17972766 25 mg
17904456 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17972766 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM1376.100025
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
(2S)-2-(5-Fluoro-2,4-dinitroanilino)propanamid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemisk navn eller materiale (2S)-2-(5-Fluoro-2,4-dinitroanilino)propanamide
CAS 95713-52-3
Analyt- eller komponentnavne (2S)-2-(5-Fluoro-2,4-dinitroanilino)propanamide
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C9 H9 F N4 O5
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym (2S)-2-[(5-Fluoro-2,4-dinitrophenyl)amino]propanamide, Propanamide, 2-[(5-fluoro-2,4-dinitrophenyl)amino]-, (S)-, (2S)-2-[(5-Fluoro-2,4-dinitrophenyl)amino]propanamide, 1-Fluoro-2,4-dinitrophenyl-5-L-alanine amide, FDAA, Marfey's reagent, Reagents, Marfey's
InChI formel InChI=1S/C9H9FN4O5/c1-4(9(11)15)12-6-2-5(10)7(13(16)17)3-8(6)14(18)19/h2-4,12H,1H3,(H2,11,15)/t4-/m0/s1
SMIL C[C@H](Nc1cc(F)c(cc1[N+](=O)[O-])[N+](=O)[O-])C(=O)N
IUPAC navn (2S)-2-(5-fluoro-2,4-dinitroanilino)propanamid
Molekylvægt (g/mol) 272.19
Mængde 25 mg
Formel vægt 272,0557 g/mol
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.