Få mere at vide
(2S)-2-[[(4S)-4-[[4-[2-(2-Amino-4-oxo-4,7-dihydro-1H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-5-yl)ethyl]benzoyl]amino]-4-carboxybutanoyl]amino]pentanedioic Acid, Mikromol
Artikelnummer. 30457400
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
30457400 25 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30457400 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM1301.020025
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Mikromol- your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
(2S)-2-[[(4S)-4-[[4-[2-(2-Amino-4-oxo-4,7-dihydro-1H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-5-yl)ethyl]benzoyl]amino]-4-carboxybutanoyl]amino]pentanedioic Acid, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (2S)-2-(((4S)-4-((4-(2-(2-Amino-4-oxo-4,7-dihydro-1H-pyrrolo(2,3-d)pyrimidin-5-yl)ethyl)benzoyl)amino)-4-carboxybutanoyl)amino)pentanedioic Acid
CAS 144051-68-3
Analyt- eller komponentnavne (2S)-2-(((4S)-4-((4-(2-(2-Amino-4-oxo-4,7-dihydro-1H-pyrrolo(2,3-d)pyrimidin-5-yl)ethyl)benzoyl)amino)-4-carboxybutanoyl)amino)pentanedioic Acid
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C25 H28 N6 O9
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym L-Glutamic acid, N-[4-[2-(2-amino-4,7-dihydro-4-oxo-3H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-5-yl)ethyl]benzoyl]-L-γ-glutamyl-, L-Glutamic acid, N-[4-[2-(2-amino-4,7-dihydro-4-oxo-1H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-5-yl)ethyl]benzoyl]-L-γ-glutamyl- (9CI), L-Glutamic acid, N-[N
InChI formel InChI=1S/C25H28N6O9/c26-25-30-20-19(22(36)31-25)14(11-27-20)6-3-12-1-4-13(5-2-12)21(35)29-16(24(39)40)7-9-17(32)28-15(23(37)38)8-10-18(33)34/h1-2,4-5,11,15-16H,3,6-10H2,(H,28,32)(H,29,35)(H,33,34)(H,37,38)(H,39,40)(H4,26,27,30,31,36)/t15-,16-/m0/s1
Løsningstype Neat
SMIL NC1=NC(=O)c2c(CCc3ccc(cc3)C(=O)N[C@@H](CCC(=O)N[C@@H](CCC(=O)O)C(=O)O)C(=O)O)c[nH]c2N1
IUPAC navn (2S)-2-[[(4S)-4-[[4-[2-(2-amino-4-oxo-1,7-dihydropyrrolo[2,3-d]pyrimidin-5-yl)ethyl]benzoyl]amino]-4-carboxybutanoyl]amino]pentanedioic acid
Molekylvægt (g/mol) 556.525
Mængde 25 mg
Formel vægt 556.192 g/mol