Få mere at vide
(2S)-2-(4-Hydroxybutanoylamino)butanamide, Mikromol™
Beskrivelse
(2S)-2-(4-Hydroxybutanoylamino)butanamide
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (2S)-2-(4-Hydroxybutanoylamino)butanamide |
| CAS | 1868118-63-1 |
| Analyt- eller komponentnavne | (2S)-2-(4-Hydroxybutanoylamino)butanamide |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C8 H16 N2 O3 |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | Butanamide, N-[(1S)-1-(aminocarbonyl)propyl]-4-hydroxy-, (2S)-2-(4-Hydroxybutanoylamino)butanamide |
| InChI formel | InChI=1S/C8H16N2O3/c1-2-6(8(9)13)10-7(12)4-3-5-11/h6,11H,2-5H2,1H3,(H2,9,13)(H,10,12)/t6-/m0/s1 |
| SMIL | CC[C@H](NC(=O)CCCO)C(=O)N |
| IUPAC navn | (2S)-2-(4-hydroxybutanoylamino)butanamide |
| Vis mere |