Få mere at vide
(2S)-2-(4-Klorfenyl)-1-[4-[(5R,7R)-6,7-dihydro-7-hydroxy-5-methyl-5H-cyclopentapyrimidin-4-yl]-1-piperazinyl]-3-[(1-methylethyl)amino]-1-propanon, TRC
Artikelnummer. 30363070
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
30363070 10 mg
1 options
Artikelnummer. 30363070 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC37787010MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (2S)-2-(4-Chlorophenyl)-1-[4-[(5R,7R)-6,7-dihydro-7-hydroxy-5-methyl-5H-cyclopentapyrimidin-4-yl]-1-piperazinyl]-3-[(1-methylethyl)amino]-1-propanone
CAS 1001264-89-6
Molekylær formel C24H32ClN5O2
Mængde 10 mg
Synonym GDC-0068, Ipatasertib, RG 7440
InChI formel InChI=1S/C24H32ClN5O2/c1-15(2)26-13-19(17-4-6-18(25)7-5-17)24(32)30-10-8-29(9-11-30)23-21-16(3)12-20(31)22(21)27-14-28-23/h4-7,14-16,19-20,26,31H,8-13H2,1-3H3/t16-,19-,20-/m1/s1
SMIL CC(C)NC[C@@H](C(=O)N1CCN(CC1)c2ncnc3[C@H](O)C[C@@H](C)c23)c4ccc(Cl)cc4
IUPAC navn (2S)-2-(4-chlorophenyl)-1-[4-[(5R,7R)-7-hydroxy-5-methyl-6,7-dihydro-5H-cyclopenta[d]pyrimidin-4-yl]piperazin-1-yl]-3-(propan-2-ylamino)propan-1-one
Molekylvægt (g/mol) 458