Få mere at vide
(2S)-2-[[4-[[(2,4-Diaminopteridin-6-yl)methyl]methylamino]benzoyl]amino]-5-methoxy-5-oxopentanoic Acid (Methotrexate 5-Methyl Ester), Mikromol™
Beskrivelse
(2S)-2-[[4-[[(2,4-Diaminopteridin-6-yl)methyl]methylamino]benzoyl]amino]-5-methoxy-5-oxopentanoic Acid (Methotrexate 5-Methyl Ester)
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Methotrexate 5-Methyl Ester |
| CAS | 67022-39-3 |
| Analyt- eller komponentnavne | Methotrexate 5-Methyl Ester |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C21 H24 N8 O5 |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | L-Glutamic acid, N-[4-[[(2,4-diamino-6-pteridinyl)methyl]methylamino]benzoyl]-, 5-methyl ester, Methotrexate 5-Methyl Ester, Methotrexate Imp. H (EP), Methotrexate Related Compound H, Methotrexate Impurity H |
| InChI formel | InChI=1S/C21H24N8O5/c1-29(10-12-9-24-18-16(25-12)17(22)27-21(23)28-18)13-5-3-11(4-6-13)19(31)26-14(20(32)33)7-8-15(30)34-2/h3-6,9,14H,7-8,10H2,1-2H3,(H,26,31)(H,32,33)(H4,22,23,24,27,28)/t14-/m0/s1 |
| SMIL | COC(=O)CC[C@H](NC(=O)c1ccc(cc1)N(C)Cc2cnc3nc(N)nc(N)c3n2)C(=O)O |
| IUPAC navn | (2S)-2-[[4-[(2,4-diaminopteridin-6-yl)methyl-methylamino]benzoyl]amino]-5-methoxy-5-oxopentanoic acid |
| Vis mere |