Få mere at vide
(2S)-2-[[4-[[(2,4-Diaminopteridin-6-yl)methyl]methylamino]benzoyl]amino]-5-methoxy-5-oxopentanoic Acid (Methotrexate 5-Methyl Ester), Mikromol™
Artikelnummer. 30050091
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
30050091 25 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30050091 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0040.230025
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
(2S)-2-[[4-[[(2,4-Diaminopteridin-6-yl)methyl]methylamino]benzoyl]amino]-5-methoxy-5-oxopentanoic Acid (Methotrexate 5-Methyl Ester)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methotrexate 5-Methyl Ester
CAS 67022-39-3
Analyt- eller komponentnavne Methotrexate 5-Methyl Ester
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C21 H24 N8 O5
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym L-Glutamic acid, N-[4-[[(2,4-diamino-6-pteridinyl)methyl]methylamino]benzoyl]-, 5-methyl ester, Methotrexate 5-Methyl Ester, Methotrexate Imp. H (EP), Methotrexate Related Compound H, Methotrexate Impurity H
InChI formel InChI=1S/C21H24N8O5/c1-29(10-12-9-24-18-16(25-12)17(22)27-21(23)28-18)13-5-3-11(4-6-13)19(31)26-14(20(32)33)7-8-15(30)34-2/h3-6,9,14H,7-8,10H2,1-2H3,(H,26,31)(H,32,33)(H4,22,23,24,27,28)/t14-/m0/s1
SMIL COC(=O)CC[C@H](NC(=O)c1ccc(cc1)N(C)Cc2cnc3nc(N)nc(N)c3n2)C(=O)O
IUPAC navn (2S)-2-[[4-[(2,4-diaminopteridin-6-yl)methyl-methylamino]benzoyl]amino]-5-methoxy-5-oxopentanoic acid
Molekylvægt (g/mol) 468.47
Mængde 25 mg
Formel vægt 468.187 g/mol