Få mere at vide
(2S)-2-[[4-[[(2,4-Diaminopteridin-6-yl)methyl]amino]benzoyl]amino]pentanedioic Acid (4-Aminofolic Acid, Aminopterin), Mikromol™
Artikelnummer. 30052721
Skift visning
Mængde:
25 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30052721 25 mg
18021560 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30052721 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0040.050025
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
(2S)-2-[[4-[[(2,4-Diaminopteridin-6-yl)methyl]amino]benzoyl]amino]pentanedioic Acid (4-Aminofolic Acid, Aminopterin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Aminopterin
CAS 54-62-6
Analyt- eller komponentnavne Aminopterin
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C19 H20 N8 O5
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym L-Glutamic acid, N-[4-[[(2,4-diamino-6-pteridinyl)methyl]amino]benzoyl]-, Glutamic acid, N-[p-[[(2,4-diamino-6-pteridinyl)methyl]amino]benzoyl]-, L- (8CI), N-[4-[[(2,4-Diamino-6-pteridinyl)methyl]amino]benzoyl]-L-glutamic acid, 4-Aminofolic acid, 4-Aminopteroylglutamic acid, APGA, Aminopterin, Aminopterine, NSC 739, Pteramina, (S)-2-{4-[(2,4-Diaminopteridin-6-yl)methylamino]benzamido}pentanedioic acid, Methotrexate Imp. B (EP), (2S)-2-[[4-[[(2,4-Diaminopteridin-6-yl)methyl]amino]benzoyl]amino]pentanedioic Acid, Methotrexate Related Compound B, Methotrexate Impurity B
InChI formel InChI=1S/C19H20N8O5/c20-15-14-16(27-19(21)26-15)23-8-11(24-14)7-22-10-3-1-9(2-4-10)17(30)25-12(18(31)32)5-6-13(28)29/h1-4,8,12,22H,5-7H2,(H,25,30)(H,28,29)(H,31,32)(H4,20,21,23,26,27)/t12-/m0/s1
SMIL Nc1nc(N)c2nc(CNc3ccc(cc3)C(=O)N[C@@H](CCC(=O)O)C(=O)O)cnc2n1
IUPAC navn (2S)-2-[[4-[(2,4-diaminopteridin-6-yl)methylamino]benzoyl]amino]pentanedioic acid
Molekylvægt (g/mol) 440.41
Mængde 25 mg
Formel vægt 440.1557 g/mol