Få mere at vide
(2S)-2-[(3S,8aS)-3-(4-Aminobutyl)-1,4-dioxohexahydropyrrolo[1,2-a]pyrazin-2(1H)-yl]-4-phenylbutanoic Acid (S,S,S-Diketopiperazine), Mikromol™
Beskrivelse
(2S)-2-[(3S,8aS)-3-(4-Aminobutyl)-1,4-dioxohexahydropyrrolo[1,2-a]pyrazin-2(1H)-yl]-4-phenylbutanoic Acid (S,S,S-Diketopiperazine)
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (2S)-2-[(3S,8aS)-3-(4-Aminobutyl)-1,4-dioxohexahydropyrrolo[1,2-a]pyrazin-2(1H)-yl]-4-phenylbutanoic Acid (S,S,S-Diketopiperazine) |
| CAS | 328385-86-0 |
| Analyt- eller komponentnavne | (2S)-2-[(3S,8aS)-3-(4-Aminobutyl)-1,4-dioxohexahydropyrrolo[1,2-a]pyrazin-2(1H)-yl]-4-phenylbutanoic Acid (S,S,S-Diketopiperazine) |
| Forsendelsestilstand | Ice pack (-20°C) |
| Molekylær formel | C21 H29 N3 O4 |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | Lisinopril Dihydrate Imp. C (EP), Lisinopril Imp. C (EP), Lisinopril USP Related Compound A, Lisinopril USP RC A, (2S)-2-[(3S,8aS)-3-(4-Aminobutyl)-1,4-dioxohexahydropyrrolo[1,2-a]pyrazin-2(1H)-yl]-4-phenylbutanoic Acid, S,S,S-Diketopiperazine, (alphaS,3S,8aS)-3-(4-Aminobutyl)hexahydro-1,4-dioxo-alpha-(2-phenylethyl)pyrrolo[1,2-a]pyrazine-2(1H)-acetic acid, (2S)-2-[(3S,8aS)-3-(4-Aminobutyl)-1,4-dioxohexahydropyrrolo[1,2-a]pyrazin-2(H)-yl]-4-phenylbutanoic acid, Lisinopril Related Compound A, Lisinopril Dihydrate Impurity C, Lisinopril Impurity C |
| InChI formel | InChI=1S/C21H29N3O4/c22-13-5-4-9-17-19(25)23-14-6-10-16(23)20(26)24(17)18(21(27)28)12-11-15-7-2-1-3-8-15/h1-3,7-8,16-18H,4-6,9-14,22H2,(H,27,28)/t16-,17-,18-/m0/s1 |
| SMIL | NCCCC[C@@H]1N([C@@H](CCc2ccccc2)C(=O)O)C(=O)[C@@H]3CCCN3C1=O |
| IUPAC navn | (2S)-2-[(3S,8aS)-3-(4-aminobutyl)-1,4-dioxo-6,7,8,8a-tetrahydro-3H-pyrrolo[1,2-a]pyrazin-2-yl]-4-phenylbutanoic acid |
| Vis mere |