Få mere at vide
(2S)-2-[(3S,8aR)-3-(4-Aminobutyl)-1,4-dioxohexahydropyrrolo[1,2-a]pyrazin-2(1H)-yl]-4-phenylbutanoic Acid (R,S,S-Diketopiperazine), Mikromol™
Beskrivelse
(2S)-2-[(3S,8aR)-3-(4-Aminobutyl)-1,4-dioxohexahydropyrrolo[1,2-a]pyrazin-2(1H)-yl]-4-phenylbutanoic Acid (R,S,S-Diketopiperazine)
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Lisinopril Diketopiperazine |
| CAS | 219677-82-4 |
| Analyt- eller komponentnavne | Lisinopril Diketopiperazine |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C21 H29 N3 O4 |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | Lisinopril Dihydrate Imp. D (EP), Lisinopril Imp. D (EP), Lisinopril diketopiperazine, (2S)-2-[(3S,8aR)-3-(4-Aminobutyl)-1,4-dioxohexahydropyrrolo[1,2-a]pyrazin-2(H)-yl]-4-phenylbutanoic acid, Lisinopril Dihydrate Impurity D, Lisinopril Impurity D |
| InChI formel | InChI=1S/C21H29N3O4/c22-13-5-4-9-17-19(25)23-14-6-10-16(23)20(26)24(17)18(21(27)28)12-11-15-7-2-1-3-8-15/h1-3,7-8,16-18H,4-6,9-14,22H2,(H,27,28)/t16-,17+,18+/m1/s1 |
| SMIL | [C@H](CCC1=CC=CC=C1)(C(O)=O)N2[C@@H](CCCCN)C(=O)N3[C@@](C2=O)(CCC3)[H] |
| IUPAC navn | (2S)-2-[(3S,8aR)-3-(4-aminobutyl)-1,4-dioxo-6,7,8,8a-tetrahydro-3H-pyrrolo[1,2-a]pyrazin-2-yl]-4-phenylbutanoic acid |
| Vis mere |