Få mere at vide
(2S)-2-[(3S,5aS,9aS,10aR)-3-Methyl-1,4-dioxodecahydropyrazino[1,2-a]-indol-2(1H)-yl]pentanoic Acid, Mikromol™
Artikelnummer. 30052347
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
30052347 25 mg
1 options
Artikelnummer. 30052347 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0926.040025
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
(2S)-2-[(3S,5aS,9aS,10aR)-3-Methyl-1,4-dioxodecahydropyrazino[1,2-a]-indol-2(1H)-yl]pentanoic Acid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (S)-2-{(3S,5aS,9aS,10aR)-3-methyl-1,4-dioxodecahydropyrazino[1,2-a]indol-2(1H)-yl}pentanoic acid
CAS 130061-28-8
Analyt- eller komponentnavne (S)-2-{(3S,5aS,9aS,10aR)-3-methyl-1,4-dioxodecahydropyrazino[1,2-a]indol-2(1H)-yl}pentanoic acid
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C17 H26 N2 O4
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Pyrazino[1,2-a]indole-2(1H)-acetic acid, decahydro-3-methyl-1,4-dioxo-α-propyl-, (αS,3S,5aS,9aS,10aR)-, Pyrazino[1,2-a]indole-2(1H)-acetic acid, decahydro-3-methyl-1,4-dioxo-α-propyl-, [3S-[2(R*),3α,5aβ,9aβ,10aα]]- (9CI), Perindoprilat lactam B, (S)-2-{(3S,5aS,9aS,10aR)-3-methyl-1,4-dioxodecahydropyrazino[1,2-a]indol-2(1H)-yl}pentanoic acid, Perindopril Related Compound D (USP)
InChI formel InChI=1S/C17H26N2O4/c1-3-6-13(17(22)23)18-10(2)15(20)19-12-8-5-4-7-11(12)9-14(19)16(18)21/h10-14H,3-9H2,1-2H3,(H,22,23)/t10-,11-,12-,13-,14+/m0/s1
SMIL CCC[C@H](N1[C@@H](C)C(=O)N2[C@H]3CCCC[C@H]3C[C@@H]2C1=O)C(=O)O
IUPAC navn (2S)-2-[(3S,5aS,9aS,10aR)-3-methyl-1,4-dioxo-5a,6,7,8,9,9a,10,10a-octahydro-3H-pyrazino[1,2-a]indol-2-yl]pentanoic acid
Molekylvægt (g/mol) 322.4
Mængde 25 mg
Formel vægt 322.1893 g/mol