Få mere at vide
(2S)-2,3-Dihydroxy-N-methoxy-2,N-dimethyl-propionamide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (2S)-2,3-Dihydroxy-N-methoxy-2,N-dimethyl-propionamide |
| Mængde | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C6H13NO4/c1-6(10,4-8)5(9)7(2)11-3/h8,10H,4H2,1-3H3/t6-/m0/s1 |
| Formel vægt | 163.0845 |