Få mere at vide
(2S)-2,3-Dihydroxy-2-methyl-propanoic Acid Methyl Ester 90%, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (2S)-2,3-Dihydroxy-2-methyl-propanoic Acid Methyl Ester |
| CAS | 147501-85-7 |
| Molekylær formel | C5 H10 O4 |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | (2S)-2,3-Dihydroxy-2-Methyl-Propanoic Acid Methyl Ester |
| InChI formel | InChI=1S/C5H10O4/c1-5(8,3-6)4(7)9-2/h6,8H,3H2,1-2H3/t5-/m0/s1 |
| SMIL | COC(=O)[C@@](C)(O)CO |
| IUPAC navn | methyl (2S)-2,3-dihydroxy-2-methylpropanoate |
| Molekylvægt (g/mol) | 134.13 |
| Formel vægt | 134.0579 |