missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

(2S)-2-(3-Aminopropyl)-5-(2,5-difluorophenyl)-N-methoxy-N-methyl-2-phenyl-1,3,4-thiadiazole-3(2H)-carboxamide Hydrochloride, TRC

Artikelnummer. 30318458
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
25 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30318458 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30318458 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA62832825MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale (2S)-2-(3-Aminopropyl)-5-(2,5-difluorophenyl)-N-methoxy-N-methyl-2-phenyl-1,3,4-thiadiazole-3(2H)-carboxamide Hydrochloride
CAS 1385020-40-5
Molekylær formel C20H22F2N4O2S . (HCl)
Mængde 25 mg
Synonym ARRY 520 Hydrochloride, Filanesib Hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C20H22F2N4O2S.ClH/c1-25(28-2)19(27)26-20(11-6-12-23,14-7-4-3-5-8-14)29-18(24-26)16-13-15(21)9-10-17(16)22;/h3-5,7-10,13H,6,11-12,23H2,1-2H3;1H/t20-;/m0./s1
SMIL Cl.CON(C)C(=O)N1N=C(S[C@@]1(CCCN)c2ccccc2)c3cc(F)ccc3F
IUPAC navn (2S)-2-(3-aminopropyl)-5-(2,5-difluorophenyl)-N-methoxy-N-methyl-2-phenyl-1,3,4-thiadiazole-3-carboxamide;hydrochloride
Molekylvægt (g/mol) 456.9
Formel vægt 456.1198
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.