missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
(2S)-2-(3-Aminopropyl)-5-(2,5-difluorophenyl)-N-methoxy-N-methyl-2-phenyl-1,3,4-thiadiazole-3(2H)-carboxamide Hydrochloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (2S)-2-(3-Aminopropyl)-5-(2,5-difluorophenyl)-N-methoxy-N-methyl-2-phenyl-1,3,4-thiadiazole-3(2H)-carboxamide Hydrochloride |
| CAS | 1385020-40-5 |
| Molekylær formel | C20H22F2N4O2S . (HCl) |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | ARRY 520 Hydrochloride, Filanesib Hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C20H22F2N4O2S.ClH/c1-25(28-2)19(27)26-20(11-6-12-23,14-7-4-3-5-8-14)29-18(24-26)16-13-15(21)9-10-17(16)22;/h3-5,7-10,13H,6,11-12,23H2,1-2H3;1H/t20-;/m0./s1 |
| SMIL | Cl.CON(C)C(=O)N1N=C(S[C@@]1(CCCN)c2ccccc2)c3cc(F)ccc3F |
| IUPAC navn | (2S)-2-(3-aminopropyl)-5-(2,5-difluorophenyl)-N-methoxy-N-methyl-2-phenyl-1,3,4-thiadiazole-3-carboxamide;hydrochloride |
| Molekylvægt (g/mol) | 456.9 |
| Formel vægt | 456.1198 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?