Få mere at vide
(2S)-1-Nitrosopyrrolidine-2-carboxamide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (2S)-1-Nitrosopyrrolidine-2-carboxamide |
| CAS | 79108-51-3 |
| Molekylær formel | C5H9N3O2 |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | N-Nitroso L-Prolinamide |
| InChI formel | InChI=1S/C5H9N3O2/c6-5(9)4-2-1-3-8(4)7-10/h4H,1-3H2,(H2,6,9)/t4-/m0/s1 |
| SMIL | O=NN(CCC1)[C@@H]1C(N)=O |
| Molekylvægt (g/mol) | 143.14 |