Få mere at vide
(2S)-1-Boc-4-oxo-prolin Methylester, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (2S)-1-Boc-4-oxo-proline Methyl Ester |
| CAS | 102195-80-2 |
| Molekylær formel | C11 H17 N O5 |
| Mængde | 500 mg |
| Synonym | N-Boc-4-Oxo-L-Proline Methyl Ester |
| InChI formel | InChI=1S/C11H17NO5/c1-11(2,3)17-10(15)12-6-7(13)5-8(12)9(14)16-4/h8H,5-6H2,1-4H3/t8-/m0/s1 |
| SMIL | COC(=O)[C@@H]1CC(=O)CN1C(=O)OC(C)(C)C |
| IUPAC navn | 1-O-tert-butyl 2-O-methyl (2S)-4-oxopyrrolidin-1,2-dicarboxylat |
| Molekylvægt (g/mol) | 243.26 |
| Formel vægt | 243.1107 |