Få mere at vide
(2S)-1-Boc-4-oxo-prolin Methylester, TRC
Artikelnummer. 30332669
Skift visning
Mængde:
2 g
Artikelnummer. Mængde
30332669 2 g
1 options
Artikelnummer. 30332669 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB6612252G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (2S)-1-Boc-4-oxo-proline Methyl Ester
CAS 102195-80-2
Molekylær formel C11 H17 N O5
Mængde 2 g
Synonym N-Boc-4-Oxo-L-Proline Methyl Ester
InChI formel InChI=1S/C11H17NO5/c1-11(2,3)17-10(15)12-6-7(13)5-8(12)9(14)16-4/h8H,5-6H2,1-4H3/t8-/m0/s1
SMIL COC(=O)[C@@H]1CC(=O)CN1C(=O)OC(C)(C)C
IUPAC navn 1-O-tert-butyl 2-O-methyl (2S)-4-oxopyrrolidin-1,2-dicarboxylat
Molekylvægt (g/mol) 243.26
Formel vægt 243.1107