Få mere at vide
(2S)-1-[(2S)-3-Bromo-2-methylpropanoyl]pyrrolidine-2-carboxylic Acid, Mikromol™
Beskrivelse
(2S)-1-[(2S)-3-Bromo-2-methylpropanoyl]pyrrolidine-2-carboxylic Acid
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (2S)-1-[(2S)-3-Bromo-2-methylpropanoyl]pyrrolidine-2-carboxylic Acid |
| CAS | 80629-35-2 |
| Analyt- eller komponentnavne | (2S)-1-[(2S)-3-Bromo-2-methylpropanoyl]pyrrolidine-2-carboxylic Acid |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C9 H14 Br N O3 |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | (2S)-1-[(2S)-3-Bromo-2-methylpropanoyl]pyrrolidine-2-carboxylic Acid, Captopril Imp. B (EP), Captopril Impurity B |
| InChI formel | InChI=1S/C9H14BrNO3/c1-6(5-10)8(12)11-4-2-3-7(11)9(13)14/h6-7H,2-5H2,1H3,(H,13,14)/t6-,7+/m1/s1 |
| SMIL | C[C@H](CBr)C(=O)N1CCC[C@H]1C(=O)O |
| IUPAC navn | (2S)-1-[(2S)-3-bromo-2-methylpropanoyl]pyrrolidine-2-carboxylic acid |
| Vis mere |