Få mere at vide
(2S)-1-[(2S)-3-Bromo-2-methylpropanoyl]pyrrolidine-2-carboxylic Acid, Mikromol™
Artikelnummer. 30051022
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
30051022 25 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30051022 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0067.070025
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
(2S)-1-[(2S)-3-Bromo-2-methylpropanoyl]pyrrolidine-2-carboxylic Acid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (2S)-1-[(2S)-3-Bromo-2-methylpropanoyl]pyrrolidine-2-carboxylic Acid
CAS 80629-35-2
Analyt- eller komponentnavne (2S)-1-[(2S)-3-Bromo-2-methylpropanoyl]pyrrolidine-2-carboxylic Acid
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C9 H14 Br N O3
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym (2S)-1-[(2S)-3-Bromo-2-methylpropanoyl]pyrrolidine-2-carboxylic Acid, Captopril Imp. B (EP), Captopril Impurity B
InChI formel InChI=1S/C9H14BrNO3/c1-6(5-10)8(12)11-4-2-3-7(11)9(13)14/h6-7H,2-5H2,1H3,(H,13,14)/t6-,7+/m1/s1
SMIL C[C@H](CBr)C(=O)N1CCC[C@H]1C(=O)O
IUPAC navn (2S)-1-[(2S)-3-bromo-2-methylpropanoyl]pyrrolidine-2-carboxylic acid
Molekylvægt (g/mol) 264.12
Mængde 25 mg
Formel vægt 263.0157 g/mol