Få mere at vide
(2S)-1-[(2S)-2-aminopropanoyl]pyrrolidin-2-carboxylsyre (L-Alanyl-L-prolin), Mikromol™
Beskrivelse
(2S)-1-[(2S)-2-Aminopropanoyl]pyrrolidin-2-carboxylsyre (L-Alanyl-L-prolin)
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | L-Alanyl-L-proline |
| CAS | 13485-59-1 |
| Analyt- eller komponentnavne | L-Alanyl-L-proline |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
| Molekylær formel | C8 H14 N2 O3 |
| Synonym | L-Proline, L-alanyl-, L-Proline, 1-L-alanyl-, Proline, 1-L-alanyl- (7CI), Proline, 1-L-alanyl-, L- (8CI), L-Alanyl-L-proline, 101: PN: US20070066537 PAGE: 17 claimed protein, 12: PN: WO2014170713 SEQID: 112 claimed protein, 150: PN: EP2161028 PAGE: 10 claimed protein, 443: PN: WO2005081628 SEQID: 445 claimed protein, 76: PN: WO2011146121 PAGE: 115 claimed sequence, Alanylproline, L-α-Alanyl-L-proline, N-Alanylproline, NSC 97932 |
| InChI formel | InChI=1S/C8H14N2O3/c1-5(9)7(11)10-4-2-3-6(10)8(12)13/h5-6H,2-4,9H2,1H3,(H,12,13)/t5-,6-/m0/s1 |
| SMIL | C[C@H](N)C(=O)N1CCC[C@H]1C(=O)O |
| IUPAC navn | (2S)-1-[(2S)-2-aminopropanoyl]pyrrolidin-2-carboxylsyre |
| Molekylvægt (g/mol) | 186.21 |
| Vis mere |