Få mere at vide
(2S)-1-(2-Chloroacetyl)-2-9-pyrrolidinecarbonitrile, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (2S)-1-(2-Chloroacetyl)pyrrolidine-2-carbonitrile |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C7H9ClN2O/c8-4-7(11)10-3-1-2-6(10)5-9/h6H,1-4H2/t6-/m0/s1 |
| Formel vægt | 172.0403 |
| Procent renhed | >95% |