Få mere at vide
(2S)-1,2,3,6-Tetrahydro-4-methyl-1-[(1R)-1-phenylethyl]-2-pyridinecarboxylic acid Ethyl Ester, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (2S)-1,2,3,6-Tetrahydro-4-methyl-1-[(1R)-1-phenylethyl]-2-pyridinecarboxylic acid Ethyl Ester |
| CAS | 134984-61-5 |
| Molekylær formel | C17H23NO2 |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | [R-(R*,S*)]-1,2,3,6-Tetrahydro-4-methyl-1-(1-phenylethyl)-2-pyridinecarboxylic Acid Ethyl Ester |
| InChI formel | InChI=1S/C17H23NO2/c1-4-20-17(19)16-12-13(2)10-11-18(16)14(3)15-8-6-5-7-9-15/h5-10,14,16H,4,11-12H2,1-3H3/t14-,16+/m1/s1 |
| SMIL | CCOC(=O)[C@@H]1CC(=CCN1[C@H](C)c2ccccc2)C |
| IUPAC navn | ethyl (2S)-4-methyl-1-[(1R)-1-phenylethyl]-3,6-dihydro-2H-pyridine-2-carboxylate |
| Molekylvægt (g/mol) | 273.37 |
| Formel vægt | 273.1729 |