missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

(2S)-1,2,3,4-Tetrahydro-4-oxo-2-naphthalenecarboxylic Acid, TRC

Artikelnummer. 30415448
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30415448 1 mg
30421472 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30415448 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT1784501MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 113867-24-6
Molekylær formel C11H10O3
Molekylvægt (g/mol) 190.2
Synonym (2S)-4-Oxo-1,2,3,4-tetrahydronaphthalene-2-carboxylic acid
IUPAC navn (2S)-4-oxo-2,3-dihydro-1H-naphthalene-2-carboxylic acid
SMIL OC(=O)[C@@H]1CC(=O)c2ccccc2C1

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale (2S)-1,2,3,4-Tetrahydro-4-oxo-2-naphthalenecarboxylic Acid
Mængde 1 mg
InChI formel InChI=1S/C11H10O3/c12-10-6-8(11(13)14)5-7-3-1-2-4-9(7)10/h1-4,8H,5-6H2,(H,13,14)/t8-/m0/s1
Formel vægt 190.063
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.