missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
(2S)-1-[(1,1-Dimethylethyl)amino]-3-[[4-[(2-hydroxyethyl)amino]-1,2,5-thiadiazol-3-yl]oxy]propan-2-ol, Mikromol™
Beskrivelse
(2S)-1-[(1,1-Dimethylethyl)amino]-3-[[4-[(2-hydroxyethyl)amino]-1,2,5-thiadiazol-3-yl]oxy]propan-2-ol
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (2S)-1-[(1,1-Dimethylethyl)amino]-3-[[4-[(2-hydroxyethyl)amino]-1,2,5-thiadiazol-3-yl]oxy]propan-2-ol |
| CAS | 75014-26-5 |
| Analyt- eller komponentnavne | (2S)-1-[(1,1-Dimethylethyl)amino]-3-[[4-[(2-hydroxyethyl)amino]-1,2,5-thiadiazol-3-yl]oxy]propan-2-ol |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C11 H22 N4 O3 S |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | 2-Propanol, 1-[(1,1-dimethylethyl)amino]-3-[[4-[(2-hydroxyethyl)amino]-1,2,5-thiadiazol-3-yl]oxy]-, (S)- (9CI), 1,2,5-Thiadiazole, 2-propanol deriv., (S)-1-[(1,1-dimethylethyl)amino]-3-[[4-[(2-hydroxyethyl)amino]-1,2,5-thiadiazol-3-yl]oxy]-2-propanol |
| InChI formel | InChI=1S/C11H22N4O3S/c1-11(2,3)13-6-8(17)7-18-10-9(12-4-5-16)14-19-15-10/h8,13,16-17H,4-7H2,1-3H3,(H,12,14)/t8-/m0/s1 |
| SMIL | CC(C)(C)NC[C@H](O)COc1nsnc1NCCO |
| IUPAC navn | (2S)-1-(tert-butylamino)-3-[[4-(2-hydroxyethylamino)-1,2,5-thiadiazol-3-yl]oxy]propan-2-ol |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?