missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
(2RS)-Phenyl-[(2RS)-piperidin-2-yl]acetic Acid Hydrochloride, Mikromol
Beskrivelse
(2RS)-Phenyl-[(2RS)-piperidin-2-yl]acetic Acid Hydrochloride, Mikromol
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (2RS)-Phenyl-[(2RS)-piperidin-2-yl]acetic Acid Hydrochloride |
| CAS | 1382859-13-3 |
| Analyt- eller komponentnavne | (2RS)-Phenyl-[(2RS)-piperidin-2-yl]acetic Acid Hydrochloride |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C13 H17 N O2 . Cl H |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | 2-Piperidineacetic acid, α-phenyl-, hydrochloride (1:1), (αR,2R)-rel-, rel-(αR,2R)-α-Phenyl-2-piperidineacetic acid hydrochloride, (R*,R*)-α-Phenyl-2-piperidineacetic acid hydrochloride, DL-threo-Ritalinic acid hydrochloride, (2RS)-Phenyl-[(2RS)-piperidin |
| InChI formel | InChI=1S/C13H17NO2.ClH/c15-13(16)12(10-6-2-1-3-7-10)11-8-4-5-9-14-11;/h1-3,6-7,11-12,14H,4-5,8-9H2,(H,15,16);1H/t11-,12-;/m1./s1 |
| Løsningstype | Neat |
| SMIL | Cl.OC(=O)[C@@H]([C@H]1CCCCN1)c2ccccc2 |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?