Få mere at vide
(2RS)-N-Methyl-1-(10H-fenothiazin-10-yl) propan-2-amin Hydrochlorid (Norpromethazin Hydrochlorid), Mikromol™
Artikelnummer. 17962966
Skift visning
Mængde:
50 mg
Artikelnummer. Mængde
17962966 50 mg
1 options
Artikelnummer. 17962966 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0412.03
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
(2RS)-N-Methyl-1-(10H-phenothiazin-10-yl)propan-2-amin Hydrochlorid (Norpromethazin Hydrochlorid)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (2RS)-N-Methyl-1-(10H-phenothiazin-10-yl)propan-2-amine Hydrochloride (Norpromethazine Hydrochloride)
CAS 60113-77-1
Analyt- eller komponentnavne (2RS)-N-Methyl-1-(10H-phenothiazin-10-yl)propan-2-amine Hydrochloride (Norpromethazine Hydrochloride)
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C16 H18 N2 S . Cl H
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym Promethazine Hydrochloride Imp. C (EP), Promethazine Imp. C (EP), (2RS)-N-Methyl-1-(10H-phenothiazin-10-yl)propan-2-amine Hydrochloride, Promethazine Hydrochloride Imp. C (EP) as Hydrochloride, Norpromethazine Hydrochloride, 10H-Phenothiazine-10-ethanamine, N,alpha-dimethyl-, hydrochloride (1:1), 10H-Phenothiazine-10-ethanamine, N,alpha-dimethyl-, monohydrochloride (9CI), Promethazine Hydrochloride Impurity C as Hydrochloride, Promethazine Impurity C as Hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C16H18N2S.ClH/c1-12(17-2)11-18-13-7-3-5-9-15(13)19-16-10-6-4-8-14(16)18;/h3-10,12,17H,11H2,1-2H3;1H
SMIL Cl.CNC(C)CN1c2ccccc2Sc3ccccc13
IUPAC navn N-methyl-1-phenothiazin-10-ylpropan-2-amin; hydrochlorid
Molekylvægt (g/mol) 306.85
Mængde 50 mg
Formel vægt 306.0957 g/mol