Få mere at vide
(2RS)-N-(4-Methylphenyl)-2-(propylamino)propanamide, Mikromol™
Artikelnummer. 17933046
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
17933046 25 mg
1 options
Artikelnummer. 17933046 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0563.080025
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
(2RS)-N-(4-Methylphenyl)-2-(propylamino)propanamide
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemisk navn eller materiale (RS)-N-(4-methylphenyl)-2-(propylamino)propanamide
CAS 744961-76-0
Analyt- eller komponentnavne (RS)-N-(4-methylphenyl)-2-(propylamino)propanamide
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C13 H20 N2 O
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym 2-(Propylamino)-p-propionotoluidide, (RS)-N-(4-Methylphenyl)-2-(propylamino)propanamide, Prilocaine Related Compound B, Prilocaine Hydrochloride Impurity E, Prilocaine Impurity E
InChI formel InChI=1S/C13H20N2O/c1-4-9-14-11(3)13(16)15-12-7-5-10(2)6-8-12/h5-8,11,14H,4,9H2,1-3H3,(H,15,16)
SMIL O=C(NC1=CC=C(C=C1)C)C(NCCC)C
IUPAC navn N-(4-methylphenyl)-2-(propylamino)propanamide
Molekylvægt (g/mol) 220.31
Mængde 25 mg
Formel vægt 220.1576 g/mol