Få mere at vide
(2RS)-N-[4-Cyano-3-(trifluoromethyl)phenyl]-3-[(4-fluorophenyl)sulfonyl]-2-methylpropanamide (Dehydroxybicalutamide), Mikromol™
Beskrivelse
(2RS)-N-[4-Cyano-3-(trifluoromethyl)phenyl]-3-[(4-fluorophenyl)sulfonyl]-2-methylpropanamide (Dehydroxybicalutamide)
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Deshydroxy Bicalutamide |
| CAS | 906008-94-4 |
| Analyt- eller komponentnavne | Deshydroxy Bicalutamide |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C18H14F4N2O3S |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | 0Bicalutamide Impurity C |
| SMIL | CC(CS(=O)(=O)c1ccc(F)cc1)C(=O)Nc2ccc(C#N)c(c2)C(F)(F)F |
| Molekylvægt (g/mol) | 414.37 |
| Mængde | 25 mg |