Få mere at vide
(2RS)-N-[4-Cyano-3-(trifluoromethyl)phenyl]-2-hydroxy-2-methyl-3-(phenylsulfonyl)propanamide, Mikromol™
Beskrivelse
(2RS)-N-[4-Cyano-3-(trifluoromethyl)phenyl]-2-hydroxy-2-methyl-3-(phenylsulfonyl)propanamide
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Desfluoro Bicalutamide |
| CAS | 90357-05-4 |
| Analyt- eller komponentnavne | Desfluoro Bicalutamide |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C18H15F3N2O4S |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | Propanamide, N-[4-cyano-3-(trifluoromethyl)phenyl]-2-hydroxy-2-methyl-3-(phenylsulfonyl)-, Propanamide, N-[4-cyano-3-(trifluoromethyl)phenyl]-2-hydroxy-2-methyl-3-(phenylsulfonyl)-, (±)-, N-[4-Cyano-3-(trifluoromethyl)phenyl]-2-hydroxy-2-methyl-3-(phenylsulfonyl)propanamide, (2RS)-N-[4-Cyano-3-(trifluoromethyl)phenyl]-2-hydroxy-2-methyl-3-(phenylsulfonyl)propanamide |
| InChI formel | InChI=1S/C18H15F3N2O4S/c1-17(25,11-28(26,27)14-5-3-2-4-6-14)16(24)23-13-8-7-12(10-22)15(9-13)18(19,20)21/h2-9,25H,11H2,1H3,(H,23,24) |
| SMIL | CC(O)(CS(=O)(=O)c1ccccc1)C(=O)Nc2ccc(C#N)c(c2)C(F)(F)F |
| IUPAC navn | 3-(benzenesulfonyl)-N-[4-cyano-3-(trifluoromethyl)phenyl]-2-hydroxy-2-methylpropanamide |
| Vis mere |