Få mere at vide
(2RS)-N-[4-Cyano-3-(trifluoromethyl)phenyl]-2-hydroxy-2-methyl-3-(phenylsulfonyl)propanamide, Mikromol™
Artikelnummer. 30049594
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
30049594 25 mg
1 options
Artikelnummer. 30049594 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0894.020025
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
(2RS)-N-[4-Cyano-3-(trifluoromethyl)phenyl]-2-hydroxy-2-methyl-3-(phenylsulfonyl)propanamide
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Desfluoro Bicalutamide
CAS 90357-05-4
Analyt- eller komponentnavne Desfluoro Bicalutamide
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C18H15F3N2O4S
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Propanamide, N-[4-cyano-3-(trifluoromethyl)phenyl]-2-hydroxy-2-methyl-3-(phenylsulfonyl)-, Propanamide, N-[4-cyano-3-(trifluoromethyl)phenyl]-2-hydroxy-2-methyl-3-(phenylsulfonyl)-, (±)-, N-[4-Cyano-3-(trifluoromethyl)phenyl]-2-hydroxy-2-methyl-3-(phenylsulfonyl)propanamide, (2RS)-N-[4-Cyano-3-(trifluoromethyl)phenyl]-2-hydroxy-2-methyl-3-(phenylsulfonyl)propanamide
InChI formel InChI=1S/C18H15F3N2O4S/c1-17(25,11-28(26,27)14-5-3-2-4-6-14)16(24)23-13-8-7-12(10-22)15(9-13)18(19,20)21/h2-9,25H,11H2,1H3,(H,23,24)
SMIL CC(O)(CS(=O)(=O)c1ccccc1)C(=O)Nc2ccc(C#N)c(c2)C(F)(F)F
IUPAC navn 3-(benzenesulfonyl)-N-[4-cyano-3-(trifluoromethyl)phenyl]-2-hydroxy-2-methylpropanamide
Molekylvægt (g/mol) 412.38
Mængde 25 mg
Formel vægt 412.0705 g/mol