Få mere at vide
[(2RS)-7-Chloro-5-(2-fluorophenyl)-2,3-dihydro-1H-1,4-benzodiazepin-2-yl]methanamine, Mikromol™
Beskrivelse
[(2RS)-7-Chloro-5-(2-fluorophenyl)-2,3-dihydro-1H-1,4-benzodiazepin-2-yl]methanamine
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Aminomethyl-7-chloro-2,3-dihydro-5-(2-fluorophenyl)-1H-1,4-benzodiazepine |
| CAS | 59467-64-0 |
| Analyt- eller komponentnavne | 2-Aminomethyl-7-chloro-2,3-dihydro-5-(2-fluorophenyl)-1H-1,4-benzodiazepine |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C16 H15 Cl F N3 |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | Midazolam Imp. E (EP), 1H-1,4-Benzodiazepine-2-methanamine, 7-chloro-5-(2-fluorophenyl)-2,3-dihydro-, [(2RS)-7-Chloro-5-(2-fluorophenyl)-2,3-dihydro-1H-1,4-benzodiazepin-2-yl]methanamine, Midazolam Impurity E |
| InChI formel | InChI=1S/C16H15ClFN3/c17-10-5-6-15-13(7-10)16(20-9-11(8-19)21-15)12-3-1-2-4-14(12)18/h1-7,11,21H,8-9,19H2 |
| SMIL | NCC1CN=C(c2ccccc2F)c3cc(Cl)ccc3N1 |
| IUPAC navn | [7-chloro-5-(2-fluorophenyl)-2,3-dihydro-1H-1,4-benzodiazepin-2-yl]methanamine |
| Vis mere |