Få mere at vide
(2RS)-6-Methylhept-5-en-2-amine, Mikromol™
Beskrivelse
(2RS)-6-Methylhept-5-en-2-amine
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 6-methylhept-5-en-2-amine |
| CAS | 22462-79-9 |
| Analyt- eller komponentnavne | 6-methylhept-5-en-2-amine |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C8 H17 N |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | Heptaminol Hydrochloride Imp. A (EP), Heptaminol Imp. A (EP), 6-Methyl-5-hepten-2-amine, 4-Hexenylamine, 1,5-dimethyl- (6CI,8CI), (1,5-Dimethyl-4-hexenyl)amine, 6-Methyl-5-Hepten-2-amine, Heptaminol Hydrochloride Impurity A, Heptaminol Impurity A |
| InChI formel | InChI=1S/C8H17N/c1-7(2)5-4-6-8(3)9/h5,8H,4,6,9H2,1-3H3 |
| SMIL | CC(N)CCC=C(C)C |
| IUPAC navn | 6-methylhept-5-en-2-amine |
| Vis mere |