Få mere at vide
(2RS)-6-Methylhept-5-en-2-amine, Mikromol™
Artikelnummer. 30049514
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
30049514 100 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30049514 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0653.01
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
(2RS)-6-Methylhept-5-en-2-amine
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 6-methylhept-5-en-2-amine
CAS 22462-79-9
Analyt- eller komponentnavne 6-methylhept-5-en-2-amine
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C8 H17 N
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Heptaminol Hydrochloride Imp. A (EP), Heptaminol Imp. A (EP), 6-Methyl-5-hepten-2-amine, 4-Hexenylamine, 1,5-dimethyl- (6CI,8CI), (1,5-Dimethyl-4-hexenyl)amine, 6-Methyl-5-Hepten-2-amine, Heptaminol Hydrochloride Impurity A, Heptaminol Impurity A
InChI formel InChI=1S/C8H17N/c1-7(2)5-4-6-8(3)9/h5,8H,4,6,9H2,1-3H3
SMIL CC(N)CCC=C(C)C
IUPAC navn 6-methylhept-5-en-2-amine
Molekylvægt (g/mol) 127.23
Mængde 100 mg
Formel vægt 127.1361 g/mol