missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
(2RS,4S)-5,5-Dimethyl-2-[[(phenoxyacetyl)amino]methyl]thiazolidine-4-carboxylic Acid (Penilloic Acids of Phenoxymethylpenicillin), Mikromol™
Beskrivelse
(2RS,4S)-5,5-Dimethyl-2-[[(phenoxyacetyl)amino]methyl]thiazolidine-4-carboxylic Acid (Penilloic Acids of Phenoxymethylpenicillin)
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Penilloic Acids of Phenoxymethylpenicillin |
| CAS | 2714805-53-3 |
| Analyt- eller komponentnavne | Penilloic Acids of Phenoxymethylpenicillin |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C15 H20 N2 O4 S |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025 |
| Synonym | Phenoxymethylpenicillin Potassium Imp. F (EP), Phenoxymethylpenicillin Imp. F (EP), (2RS,4S)-5,5-Dimethyl-2-[[(phenoxyacetyl)amino]methyl]thiazolidine-4-carboxylic Acid, Penilloic Acids of Phenoxymethylpenicillin, Phenoxymethylpenicillin Potassium Impurity F, Phenoxymethylpenicillin Impurity F |
| InChI formel | InChI=1S/C22H28N2O2.ClH/c1-2-22(25)23(20-11-7-4-8-12-20)21-14-17-24(26,18-15-21)16-13-19-9-5-3-6-10-19;/h3-12,21H,2,13-18H2,1H3;1H |
| SMIL | CC1(C)SC(CNC(=O)COc2ccccc2)N[C@H]1C(=O)O |
| IUPAC navn | (4S)-5,5-dimethyl-2-[[(2-phenoxyacetyl)amino]methyl]-1,3-thiazolidine-4-carboxylic acid |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?