Få mere at vide
(2RS)-4-Methyl-1-(3-methylpyridin-2-yl)-2-phenylpiperazine, Mikromol™
Artikelnummer. 30052323
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
30052323 25 mg
1 options
Artikelnummer. 30052323 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM1005.010025
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
(2RS)-4-Methyl-1-(3-methylpyridin-2-yl)-2-phenylpiperazine
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Methyl-1-(3-methylpyridin-2-yl)-2-phenylpiperazine
CAS 191546-94-8
Analyt- eller komponentnavne 4-Methyl-1-(3-methylpyridin-2-yl)-2-phenylpiperazine
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C17 H21 N3
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym (2RS)-4-Methyl-1-(3-methylpyridin-2-yl)-2-phenylpiperazine, Mirtazapine Imp. E (EP), 4-Methyl-1-(3-methylpyridin-2-yl)-2-phenylpiperazine, Mirtazapine Impurity E
InChI formel InChI=1S/C17H21N3/c1-14-7-6-10-18-17(14)20-12-11-19(2)13-16(20)15-8-4-3-5-9-15/h3-10,16H,11-13H2,1-2H3
SMIL CN1CCN(C(C1)c2ccccc2)c3ncccc3C
IUPAC navn 4-methyl-1-(3-methylpyridin-2-yl)-2-phenylpiperazine
Molekylvægt (g/mol) 267.37
Mængde 25 mg
Formel vægt 267.1735 g/mol