Få mere at vide
(2RS)-4-[2-Hydroxy-3-(isopropylamino)propoxy]benzoic Acid Hydrochloride, Mikromol™
Artikelnummer. 30049944
Skift visning
Mængde:
50 mg
Artikelnummer. Mængde
30049944 50 mg
1 options
Artikelnummer. 30049944 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0460.27
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
(2RS)-4-[2-Hydroxy-3-(isopropylamino)propoxy]benzoic Acid Hydrochloride
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (2RS)-4-[2-Hydroxy-3-(isopropylamino)propoxy]benzoic Acid Hydrochloride
CAS 33948-04-8
Analyt- eller komponentnavne (2RS)-4-[2-Hydroxy-3-(isopropylamino)propoxy]benzoic Acid Hydrochloride
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C13 H19 N O4 . Cl H
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym (2RS)-4-[2-Hydroxy-3-(isopropylamino)propoxy]benzoic Acid Hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C13H19NO4.ClH/c1-9(2)14-7-11(15)8-18-12-5-3-10(4-6-12)13(16)17;/h3-6,9,11,14-15H,7-8H2,1-2H3,(H,16,17);1H
SMIL Cl.CC(C)NCC(O)COc1ccc(cc1)C(=O)O
IUPAC navn 4-[2-hydroxy-3-(propan-2-ylamino)propoxy]benzoic acid;hydrochloride
Molekylvægt (g/mol) 289.76
Mængde 50 mg
Formel vægt 289.1081 g/mol