Få mere at vide
(2RS)-4-[2-Hydroxy-3-(isopropylamino)propoxy]benzoic Acid Hydrochloride, Mikromol™
Beskrivelse
(2RS)-4-[2-Hydroxy-3-(isopropylamino)propoxy]benzoic Acid Hydrochloride
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (2RS)-4-[2-Hydroxy-3-(isopropylamino)propoxy]benzoic Acid Hydrochloride |
| CAS | 33948-04-8 |
| Analyt- eller komponentnavne | (2RS)-4-[2-Hydroxy-3-(isopropylamino)propoxy]benzoic Acid Hydrochloride |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C13 H19 N O4 . Cl H |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025 |
| Synonym | (2RS)-4-[2-Hydroxy-3-(isopropylamino)propoxy]benzoic Acid Hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C13H19NO4.ClH/c1-9(2)14-7-11(15)8-18-12-5-3-10(4-6-12)13(16)17;/h3-6,9,11,14-15H,7-8H2,1-2H3,(H,16,17);1H |
| SMIL | Cl.CC(C)NCC(O)COc1ccc(cc1)C(=O)O |
| IUPAC navn | 4-[2-hydroxy-3-(propan-2-ylamino)propoxy]benzoic acid;hydrochloride |
| Vis mere |