missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

(2RS,3RS)-1-Amino-3-(2-ethoxy-d5-phenoxy)-2-hydroxy-3-phenylpropane Methanesulfonate Salt, TRC

Artikelnummer. 30324598
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30324598 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30324598 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA60882210MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale (2RS,3RS)-1-Amino-3-(2-ethoxy-d5-phenoxy)-2-hydroxy-3-phenylpropane Methanesulfonate Salt
CAS 1216592-04-9
Molekylær formel C18H20D5NO5S
Mængde 10 mg
Synonym alpha-(Aminomethyl)-beta-(2-ethoxyphenoxy)benzeneethanol Methanesulfonate-d5
InChI formel InChI=1S/C17H21NO3.CH4O3S/c1-2-20-15-10-6-7-11-16(15)21-17(14(19)12-18)13-8-4-3-5-9-13;1-5(2,3)4/h3-11,14,17,19H,2,12,18H2,1H3;1H3,(H,2,3,4)/i1D3,2D2;
SMIL [2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])Oc1ccccc1OC(C(O)CN)c2ccccc2.CS(=O)(=O)O
IUPAC navn 3-amino-1-[2-(1,1,2,2,2-pentadeuterioethoxy)phenoxy]-1-phenylpropan-2-ol;methanesulfonic acid
Molekylvægt (g/mol) 388.49
Formel vægt 388.1716
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.