missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

(2RS,3RS)-1-Amino-3-(2-ethoxy-d5-phenoxy)-2-hydroxy-3-phenylpropane Methanesulfonate Salt, TRC

Artikelnummer. 30321158
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30321158 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30321158 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA6088221MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale (2RS,3RS)-1-Amino-3-(2-ethoxy-d5-phenoxy)-2-hydroxy-3-phenylpropane Methanesulfonate Salt
CAS 1216592-04-9
Molekylær formel C18H20D5NO5S
Mængde 1 mg
Synonym alpha-(Aminomethyl)-beta-(2-ethoxyphenoxy)benzeneethanol Methanesulfonate-d5
InChI formel InChI=1S/C17H21NO3.CH4O3S/c1-2-20-15-10-6-7-11-16(15)21-17(14(19)12-18)13-8-4-3-5-9-13;1-5(2,3)4/h3-11,14,17,19H,2,12,18H2,1H3;1H3,(H,2,3,4)/i1D3,2D2;
SMIL [2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])Oc1ccccc1OC(C(O)CN)c2ccccc2.CS(=O)(=O)O
IUPAC navn 3-amino-1-[2-(1,1,2,2,2-pentadeuterioethoxy)phenoxy]-1-phenylpropan-2-ol;methanesulfonic acid
Molekylvægt (g/mol) 388.49
Formel vægt 388.1716
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.