Få mere at vide
(2RS)-3-(Naphthalen-1-yloxy)propane-1,2-diol (Diol Derivative), Mikromol™
Artikelnummer. 17909979
Skift visning
Mængde:
25 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17909979 100 mg
18023860 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 17909979 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0043.01
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
(2RS)-3-(Naphthalen-1-yloxy)propane-1,2-diol (Diol Derivative)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (2RS)-3-(Naphthalen-1-yloxy)propane-1,2-diol
CAS 36112-95-5
Analyt- eller komponentnavne (2RS)-3-(Naphthalen-1-yloxy)propane-1,2-diol
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C13 H14 O3
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym Propranolol Hydrochloride Imp. A (EP), Propranolol Imp. A (EP), (2RS)-3-(Naphthalen-1-yloxy)propane-1,2-diol, Diol Derivative of Propranolol, Propranolol Hydrochloride Impurity A, Propranolol Impurity A
InChI formel InChI=1S/C13H14O3/c14-8-11(15)9-16-13-7-3-5-10-4-1-2-6-12(10)13/h1-7,11,14-15H,8-9H2
SMIL OCC(O)COc1cccc2ccccc12
IUPAC navn 3-naphthalen-1-yloxypropane-1,2-diol
Molekylvægt (g/mol) 218.25
Mængde 100 mg
Formel vægt 218.0943 g/mol