Få mere at vide
(2RS)-3-hydroxy-2-phenylpropansyre (tropisk syre), Mikromol™
Artikelnummer. 17923576
Skift visning
Mængde:
25 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17923576 25 mg
17931996 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17923576 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0601.030025
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
(2RS)-3-hydroxy-2-phenylpropansyre (trofæsyre)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale rac Tropic acid
CAS 552-63-6
Analyt- eller komponentnavne rac Tropic acid
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C9 H10 O3
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym Atropine Imp. C (EP), Hyoscine Butylbromide Imp. B (EP), Hyoscine Hydrobromide Imp. D (EP), Hyoscyamine Sulfate Imp. A (EP), Ipratropium Bromide Imp. C (EP), Tropicamide Imp. C (EP), Ipratropium Bromide USP Related Compound C, Ipratropium Bromide USP RC C, (2RS)-3-Hydroxy-2-phenylpropanoic Acid, dl-Tropic Acid, Tropic Acid, Hyoscyamine Sulphate Imp. A (EP), (+/-)-alpha-(Hydroxymethyl)benzeneacetic acid, (+/-)-2-Phenyl-3-hydroxypropionic acid, (+/-)-3-Hydroxy-2-phenylpropionic acid, (+/-)-Tropic acid, 2-Phenyl-3-hydroxypropanoic acid, 2-Phenyl-3-hydroxypropionic acid, 2-Phenylhydracrylic acid, 3-Hydroxy-2-phenylpropionic acid, DL-Tropic acid, NSC 20990, alpha-(Hydroxymethyl)benzeneacetic acid, Ipratropium Related Compound C, Tropicamide Related Compound C, Atropine Impurity C, Hyoscine Butylbromide Impurity B, Hyoscine Hydrobromide Impurity D, Hyoscyamine Sulfate Impurity A, Hyoscyamine Sulfate Impurity A, Ipratropium Bromide Impurity C, Tropicamide Impurity C, Hyoscyamine Impurity A, Ipratropium Impurity C
InChI formel InChI=1S/C9H10O3/c10-6-8(9(11)12)7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8,10H,6H2,(H,11,12)
SMIL OCC(C(=O)O)c1ccccc1
IUPAC navn 3-hydroxy-2-phenylpropansyre
Molekylvægt (g/mol) 166.17
Mængde 25 mg
Formel vægt 166.063 g/mol
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.