Få mere at vide
(2RS)-3-(Dimethylamino)-2-methyl-1-phenylpropan-1-one Hydrochloride, Mikromol™
Artikelnummer. 30052162
Skift visning
Mængde:
50 mg
Artikelnummer. Mængde
30052162 50 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30052162 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0098.11
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
(2RS)-3-(Dimethylamino)-2-methyl-1-phenylpropan-1-one Hydrochloride
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (2RS)-3-(Dimethylamino)-2-methyl-1-phenylpropan-1-one Hydrochloride
CAS 5400-92-0
Analyt- eller komponentnavne (2RS)-3-(Dimethylamino)-2-methyl-1-phenylpropan-1-one Hydrochloride
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C12 H17 N O . Cl H
Certificeringer/compliance ISO/IEC 17025
Synonym Dextropropoxyphene Hydrochloride Imp. F (EP), Dextropropoxyphene Imp. F (EP), (2RS)-3-(Dimethylamino)-2-methyl-1-phenylpropan-1-one Hydrochloride, Dextropropoxyphene Hydrochloride Imp. F (EP) as Hydrochloride, Dextropropoxyphene Hydrochloride Impurity F as Hydrochloride, Dextropropoxyphene Impurity F as Hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C12H17NO.ClH/c1-10(9-13(2)3)12(14)11-7-5-4-6-8-11;/h4-8,10H,9H2,1-3H3;1H
SMIL Cl.CC(CN(C)C)C(=O)c1ccccc1
IUPAC navn 3-(dimethylamino)-2-methyl-1-phenylpropan-1-one;hydrochloride
Molekylvægt (g/mol) 227.73
Mængde 50 mg
Formel vægt 227.1077 g/mol