Få mere at vide
(2RS)-3-Brom-2-methylpropansyre, Mikromol™
Artikelnummer. 17952616
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
17952616 100 mg
1 options
Artikelnummer. 17952616 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0067.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
(2RS)-3-Brom-2-methylpropansyre
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (2RS)-3-Bromo-2-methyl-propanoic Acid
CAS 56970-78-6
Analyt- eller komponentnavne (2RS)-3-Bromo-2-methyl-propanoic Acid
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C4 H7 Br O2
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym (2RS)-3-Bromo-2-methyl-propanoic Acid, Captopril Imp. D (EP), Captopril Impurity D
InChI formel InChI=1S/C4H7BrO2/c1-3(2-5)4(6)7/h3H,2H2,1H3,(H,6,7)
SMIL CC(CBr)C(=O)O
IUPAC navn 3-bromo-2-methylpropansyre
Molekylvægt (g/mol) 167
Mængde 100 mg
Formel vægt 165,9629 g/mol