Få mere at vide
(2RS)-3-[(4-Fluorophenyl)sulfonyl]-2-hydroxy-2-methylpropanoic Acid, Mikromol™
Beskrivelse
(2RS)-3-[(4-Fluorophenyl)sulfonyl]-2-hydroxy-2-methylpropanoic Acid
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-[(4-Fluorophenyl)sulfonyl]-2-hydroxy-2-methylpropanoic Acid |
| CAS | 151262-57-6 |
| Analyt- eller komponentnavne | 3-[(4-Fluorophenyl)sulfonyl]-2-hydroxy-2-methylpropanoic Acid |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C10H11FO5S |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | Bicalutamide EP Impurity M |
| SMIL | CC(O)(CS(=O)(=O)c1ccc(F)cc1)C(=O)O |
| Molekylvægt (g/mol) | 262.25 |
| Mængde | 25 mg |